Learn More
Dichlordiethylsilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302076 10 g 10 Gramm
11312076 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03239.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1719-53-5 | C4H10Cl2Si | 157.11 g/mol
Dichlorodiethylsilane is used in ethchlorvynol assay. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlorodiethylsilan wird im Ethchlorvynol-Assay verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, Basen, Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1719-53-5
Summenformel C4H10Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 157.11
MDL-Nummer MFCD00000493
InChI-Schlüssel BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyldichlorosilane, silane, dichlorodiethyl, dichloro diethyl silane, diethyldichlorosilicon, diethyl dichlorosilane, diethyidichlorosilane, snpladqptpdumup@, dichlorodiethyl-silan, diethylsiliciumdichlorid, silane,dichlorodiethyl
PubChem CID 15589
IUPAC-Name Dichlor(diethyl)silan
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)CC
Spezifikation
Siedepunkt 129°C to 131°C
Chemischer Name oder Material Dichlorodiethylsilane
Schmelzpunkt -97°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN1767
Beilstein 605313
Flammpunkt 28°C (82°F)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and ether.
Formelmasse 157.12
Reinheit (%) 94%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.431
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.055