missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichloromethane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™

Catalog Number p-7203053
215.30 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Verpackung:
Glasflasche
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylene Chloride
Dichlormethan
ClCCl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylene Chloride
Dichlormethan
ClCCl

Für die Biosynthese und Anwendungen, die einen niedrigen Wassergehalt

  • Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Hohe Lösungsmittelreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -97°C
Farbe Farblos
UN-Nummer UN1593
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 39°C to 41°C (1013 hPa)
Menge 2.5 L
Explosionsgrenze 22% (V)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie BioSyn™
Dampfdruck 453 hPa (20°C)
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'