Learn More
Dichlormethan, >99.8 %, Alfa Aesar™
Für die Pestizidrückstandsanalyse
Marke: Alfa Aesar 042006.M1
Weitere Details : CAS : 75-09-2 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1593 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 4 x 1 L |
---|
Beschreibung
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA)10, Cl10 ppm, 10 ng/l halogenierter Rückstand Heptachlorepoxid, 3 ppm Verdampfungsrückstand, H2O 0.02 %Chemische Identifikatoren
75-09-2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
Spezifikation
75-09-2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
84.93 | |
Umwelt | |
605°C (1121°F) | |
1.4244 | |
39°C to 40°C | |
4 x 1 L |
Colorless liquid | |
1730800 | |
Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water. | |
Liquid | |
1.325 | |
Sweet | |
475 hPa (356mm Hg) at 20°C | |
Farblos |