missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sphingosine Kinase 1/SPHK1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18610184 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18610184 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18610184 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP323420

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Sphingosine Kinase 1/SPHK1 Polyclonal antibody specifically detects Sphingosine Kinase 1/SPHK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sphingosine Kinase 1/SPHK1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS, 1 mg/mL BSA and 50% Glycerol
Gen-Alias EC 2.7.1.91, sphingosine kinase 1, SPHKSK 1, SPK, SPK 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Sphingosine Kinase 1/SPHK1 synthetic peptide (coupled to carrier) corresponding to amino acids in the C-terminal region of mouse Sphingosine Kinase 1/SPHK1. This sequence has high homology to human and rat Sphingosine Kinase 1/SPHK1, and is not homologous to sequences in SK2. [UniProt# Q8CI15]
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8877
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.