Learn More
Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408397
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Dichlormethan
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Dichlormethan
ClCCl
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Restmenge nach Verdampfung 0.002 %, Titrierbare Säuremenge 0.0003 meq/g, freie Halogene P.T., H2 O0.02 %
Dichloromethane is a chlorinated hydrocarbon that has been employed as a pharamacuetical applications. Mainly, it's utilization as a solvent in manufacturing and food engineering. It is too useful in the drinking bird heat engine. It was the solvent of choice for caffeine extraction. It is likewise employed as a solvent and paint remover. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.325 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 39°C to 40°C
Menge 500 mL
Zündpunkt 605°C (1121°F)
Geruch Sweet
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4244
Dampfdruck 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Löslichkeitsinformationen Miscible in ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform.
Formelmasse 84.93
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene chloride