Learn More
Dichlormethan, Biotechnologie-Qualität, 99.9 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Catalog Number p-7120373
84.47 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
Dichlormethan
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methan, Dichloro, Methylenbichlorid, Methan-Dichlorid, Solmethin, Aerothen mm, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
Dichlormethan
ClCCl
Biotech. Gütegrad,  99.9, enthält 40 bis  150 ppm Ethanol als Stabilisator
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
  • Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
  • Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97 °C
Farbe Farblos
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Formelmasse 84.93 mol
Reinheit (%) 99.90 %
Dichte 1.325 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 39 °C bis 41 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.22
Zündpunkt 1223 °F
Geruch Süß
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Dampfdruck 24.45 psi (55 °C), 6.83 psi (20 °C)