Learn More
Dichlormethan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
Catalog Number 10386272
Click to view available options
Menge:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Kunststoffkanister
Metallbehälter
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichloromethane
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
dichloromethane
ClCCl
Ch2Cl2, CAS-Nummer 75-09-2, Aerothen mm, Methan, Dichloro, Methan-Dichlorid, Methylenbichlorid, Methylenchlorid, Methylendichlorid, Solaesthin, Freon 30, Narkotil, Solmethin, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, farblos, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, Dichlormethan, -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -97°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 39°C
Menge 5 L
Verpackung Kunststoffkanister
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 350mbar at 20°C
Viskosität 0.43 mPaS at 20°C
Formelmasse 84.93g/mol