Learn More
Dichlormethan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10616642 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Kunststoffkanister
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616642 25 L Metallbehälter 25 Liter
10160292 1 l Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10203810 1 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 1 Liter
10784941 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10676062 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10386272 5 L Kunststoffkanister 5 Liter
10459973 10 L Metallbehälter 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10616642 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/1852/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ch2Cl2, CAS-Nummer 75-09-2, Aerothen mm, Methan, Dichloro, Methan-Dichlorid, Methylenbichlorid, Methylenchlorid, Methylendichlorid, Solaesthin, Freon 30, Narkotil, Solmethin, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, farblos, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, Dichlormethan, -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Schmelzpunkt -97°C
Farbe Farblos
Menge 25 L
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 350mbar at 20°C
Viskosität 0.43 mPaS at 20°C
Siedepunkt 39°C
Formelmasse 84.93g/mol