Learn More
Riedel-de Haën Dichlormethan CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15985480
Change view
Click to view available options
Menge:
7 L
45 L
Packungsgröße:
45 Liter
7 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15985480 45 L 45 Liter
15995480 7 L 7 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15985480 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 3448845L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dichlormethan CHROMASOLV™ zur Pestizidrückstandsanalyse ≥ 99,8 % (GC).
  • Für die Gaschromatographie (GC).
  • Speziell entwickelt für die Anwendung bei der Rückstandsanalytik von Pestiziden und anderen schwerflüchtigen Substanzen mittels GC.
  • Der Gehalt an nichtflüchtigen Bestandteilen und Wasser wird für jedes Lösungsmittel angegeben.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene Chloride, DCM
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -97°C
CAS Min. % ≥99.00%
Farbe Farblos
Dichte 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Menge 45 L
Flammpunkt Not applicable
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Strukturformel CH2Cl2
Dampfdruck 453 hPa (20°C)
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Siedepunkt 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte GC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.