Learn More
Dichlormethan, extra trocken, mit Amylen stabilisiert, für die organische Synthese, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpecifications
Specifications
| Schmelzpunkt | -97°C |
| CAS | 75-09-2 |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 1 L |
| Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | CH2Cl2 |
| Dampfdruck | 350mbar at 20°C |
| MDL-Nummer | MFCD00000881 |
| Viskosität | 0.43 mPaS at 20°C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dichloromethane
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.