Learn More
Dichlormethan, f.d. Rückstands-+ Pestizidanalyse, stab. m. Amylen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die Rückstandsanalyse
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichloromethane |
Schmelzpunkt | -97.0°C |
Namenshinweis | ECD Tested, For Pesticide analysis |
Hinweise zur Zersetzung | >120°C |
Dichte | 1.3250g/mL |
Siedepunkt | 39.0°C to 40.0°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Rückstand nach Verdampfung | 2ppm max. |