Learn More
Dichlormethan, f.d. Rückstands-+ Pestizidanalyse, stab. m. Amylen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217035
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
75-09-2, 513-35-9
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
Dichlormethan
ClCCl
75-09-2, 513-35-9
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
Dichlormethan
ClCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die Rückstandsanalyse
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt -97.0°C
Namenshinweis ECD Tested, For Pesticide analysis
Hinweise zur Zersetzung >120°C
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 2ppm max.
Relative Dichte 1.325
Strukturformel CH2Cl2
Dampfdruck Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Wasser 0.02% max. (K.F.)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formelmasse 84.93