Learn More
Alfa Aesar™ Dichlormethan, spektralphotometrischer Gütegrad, ≥99.7 %, mit Amylen stab.
49.63 € - 152.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.927
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES C(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11308377
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
032440.K2
1L
49.63 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11388367
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
032440.K7
4L
145.00 €
4 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11398367
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
032440.M1
4 x 1L
152.00 €
4 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 16-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
75-09-2
84.927
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
Dichlormethan
CH2Cl2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CHEBI:15767
C(Cl)Cl
Spezifikation
Dichloromethane
75-09-2
MFCD00000881
1730800
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Dichlormethan
6344
84.93
≥99.7%
1.325 g/mL
1.4244
-95°C
Stabilized with amylene
CH2Cl2
UN1593
14,6063
Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
C(Cl)Cl
84.927
CHEBI:15767
Flüssig
Sprektrophotometrisch
Sweet
39°C to 40°C
1L