Learn More
Dichlorphenylboran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736200
76.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
873-51-8
C6H5BCl2
158.82
MFCD00013612
NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
136678
Dichloro(phenyl)boran
B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
873-51-8
C6H5BCl2
158.82
MFCD00013612
NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
136678
Dichloro(phenyl)boran
B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dichlorophenylborane
Schmelzpunkt 7.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 175.0°C
Flammpunkt −14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5BCl2
Brechungsindex 1.5450 to 1.5470
Menge 5 g
Relative Dichte 1.22
Formelmasse 158.82
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig