Learn More
μ-Dichlorotetraethylendirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-105769
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
12081-16-2
C8H16Cl2Rh2
388.93
MFCD00013206
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
45357812
Ethen; Rhodium; Dichlorid
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
12081-16-2
C8H16Cl2Rh2
388.93
MFCD00013206
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
45357812
Ethen; Rhodium; Dichlorid
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Farbe Rost
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 388.92
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Brocken