missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diclofenac-Kaliumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diclofenac potassium |
| CAS | 15307-81-0 |
| Summenformel | C14 H10 Cl2 N O2 . K |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, potassium salt (1:1), Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monopotassium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monopotassium salt (9CI), CGP 45840B, Caflam, Cambia, Cataflam, Diclofenac potassium, K-Fenak, K-fenak, Potassium diclofenac, ProSorb, Zipsor |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-Name | Kalium;2-[2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.24 |
| Formelmasse | 332.9726 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?