Learn More
Dicumylperoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-107376
47.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
80-43-3
C18H22O2
270.37
MFCD00036227
XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
6641
2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzol
CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
80-43-3
C18H22O2
270.37
MFCD00036227
XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
6641
2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzol
CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dicumyl peroxide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 38.0°C to 41.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [C6H5C(CH3)2]2O2
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 270.37
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicumyl peroxide
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Organisches Peroxid Typ E & F
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.