Learn More
Dicyclohexyl Phthalate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester |
| CAS | 84-61-7 |
| Molecular Formula | C20 H26 O4 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dicyclohexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, dicyclohexyl ester (6CI,8CI), DCHP, Dicyclohexyl phthalate, Edenol DCHP, Ergoplast FDC, HF 191, Howflex CP, Morflex 150, NSC 6101, Unimoll 66, Uniplex 250 |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2 |
| SMILES | O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3 |
| IUPAC Name | dicyclohexyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.42 |
| Formula Weight | 330.1831 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?