missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicyclopentamethylenethiuram Disulfide-d20, TRC

Artikelnummer. 30370105
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370105 10 mg
30379537 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30370105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43935810MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C12D20N2S4
Molekulargewicht (g/mol) 340.68
Synonym 1,1'-Dithiobis[1-(1-piperidinyl)methanethione-d20, Disulfide, Bis(piperidinothiocarbonyl)-d20 (6CI,8CI), 1,1'-(Dithiodicarbonothioyl)bis-piperidine-d20, (9CI), 1,1'-Dithiobis[1-(1- piperidinyl)methanethione]-d20, 1-Piperidinethiocarbonyl Disulfide-d20, ANFD 24-d20, Bis(1-piperidylthiocarbonyl) Disulfide-d20, Bis(pentamethylene)thiuram Disulfide-d20, Bis(piperidinothiocarbonyl) Disulfide-d20, Bis(piperidinylthiocarbonyl) Disulfide-d20, Dicyclopentamethylenethiuram Disulfide-d20, Dipentamethylenethiuram Disulfide-d20, Disulfide, bis(1-Piperidinylthioxomethyl)-d20, N,N'-Pentamethylenethiuram Disulfide-d20, NSC 527035-d20, NSC 527055-d20, Robac PTD-d20
SMILES S=C(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])SSC(N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dicyclopentamethylenethiuram Disulfide-d20
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H20N2S4/c15-11(13-7-3-1-4-8-13)17-18-12(16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.