Learn More
Dicyclopropylmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391407
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391407 1 g 1 Gramm
11301417 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01816.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14300-33-5 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dicyclopropylmethanol is used as protecting group reagent for carboxylic acids; the formed esters are very mildly and selectively cleaved.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyclopropylmethanol dient als schützendes Gruppenreagenz für Carbonsäuren; die gebildeten Ester werden nur leicht und selektiv gespalten.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14300-33-5
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00019249
InChI-Schlüssel PIXLZMHERIHLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclopropyl carbinol, dicyclopropylmethyl alcohol, dicyclopropylmethan-1-ol, cyclopropanemethanol, a-cyclopropyl, cyclopropanemethanol, .alpha.-cyclopropyl, dicyclopropyl-methanol, acmc-20ala1, alpha-cyclopropylcyclopropanemethanol
PubChem CID 84336
IUPAC-Name Dicyclopropylmethanol
SMILES OC(C1CC1)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclopropylmethanol
Siedepunkt 99°C to 100°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 1 g
Beilstein 2203215
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%