Learn More
Didecyldimethylammoniumperfluoroctansulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluorooctanesulfonic Acid Didecyldimethylammonium |
| CAS | 251099-16-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C22 H48 N . C8 F17 O3 S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonate (1:1) (ACI) H411, H401, H372, H360Fd, H360FD, H360F, H360Df, H360D, H360, 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H48N.C8HF17O3S/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h5-22H2,1-4H3;(H,26,27,28)/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Didecyl(dimethyl)azanium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoroctan-1-sulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 825.745 |
| Mehr anzeigen |