Learn More
Didecyldimethylammoniumperfluoroctansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30370017
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30370017 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD58433025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorooctanesulfonic Acid Didecyldimethylammonium
CAS 251099-16-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C22 H48 N . C8 F17 O3 S
Menge 25 mg
Synonym 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonate (1:1) (ACI) H411, H401, H372, H360Fd, H360FD, H360F, H360Df, H360D, H360, 1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,
InChI-Formel InChI=1S/C22H48N.C8HF17O3S/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h5-22H2,1-4H3;(H,26,27,28)/q+1;/p-1
SMILES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name Didecyl(dimethyl)azanium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoroctan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 825.745
Formelmasse 825.308
Reinheit (%) >95