Learn More
Dideoxycytidinene, TRC
Artikelnummer. 30376056
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376056 1 mg
30370291 5 mg
30383547 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4398801MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7481-88-1
Summenformel C9 H11 N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
Synonym Cytidine, 2',3'-didehydro-2',3'-dideoxy-, Cytosine, 1-(2,3-dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)- (8CI), 2',3'-Didehydro-2',3'-dideoxycytidine, 2',3'-Dideoxycytidin-2'-ene, 2'-Cytidinene, 2',3'-dideoxy-, D 4C, Dideoxycytidinene
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Didehydro-2',3'-dideoxycytidine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h1-4,6,8,13H,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
Formelmasse 209.08