Learn More
Didesethylchloroquin-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Didesethyl Chloroquine-d4 |
| CAS | 1215797-41-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C14H14D4ClN3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Didesethyl Chloroquine D4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)/i2D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 267.79 |
| Formelmasse | 267.144 |
| Mehr anzeigen |