Learn More
Diethanolamine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethanolamine |
| Menge | 500 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2 |
| Formelmasse | 105.079 |