missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethazinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Diethazinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethazine Hydrochloride |
| CAS | 341-70-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diethazine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H22 N2 S . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Antipar, Aparkazin, Casantin, Deparkin, Diethazine hydrochloride, Diethazine monohydrochloride, Diethazinium chloride, Dinezin, Dinezine, Diparcol, Latibon, Thiantan, Thiontan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22N2S.ClH/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)21-18-12-8-6-10-16(18)20;/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-Name | N,N-Diethyl-2-phenothiazin-10-ylethanamin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?