Learn More
Diethyl-1,1-cyclobutandicarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479657
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479657 10 g 10 Gramm
11489657 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22140.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3779-29-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate is used as a pharmaceutical intermediate. Used as intermediate in the production of Carboplatin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-1,1-cyclobutandicarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Carboplatin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3779-29-1
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
MDL-Nummer MFCD00019261
InChI-Schlüssel JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-diethyl ester, 1,1-dicarboethoxycyclobutane, ethyl 1-ethoxycarbonyl cyclobutanecarboxylate, acmc-1cmcx, diethyl1,1-cyclobutanedicarboxylate
PubChem CID 77410
IUPAC-Name 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
Dichte 1.05
Siedepunkt 96°C to 98°C (8 mmHg)
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 10 g
Beilstein 2050195
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 95%