Learn More
Diethyl-2-Formamidopropandioat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl 2-Formamidopropanedioate |
| CAS | 6326-44-9 |
| Summenformel | C8H13NO5 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Diethyl-2-formamidopropandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.19 |
| Formelmasse | 203.0794 |