Learn More
Diethyl 2-Hydroxypentanedioate (>90%), TRC
Artikelnummer. 30373997
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373997 10 mg
30378388 50 mg
30385642 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30373997 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48274010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69134-53-8
Summenformel C9H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
IUPAC-Name diethyl 2-hydroxypentanedioate
SMILES CCOC(=O)CCC(O)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2-Hydroxypentanedioate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O5/c1-3-13-8(11)6-5-7(10)9(12)14-4-2/h7,10H,3-6H2,1-2H3
Formelmasse 204.0998