Learn More
Diethyl 4-Aminobenzylphosphonat 98 %, ACROS Organics™
56.66 € - 178.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 20074-79-7 |
---|---|
Summenformel | C11H18NO3P |
Molare Masse (g/mol) | 243.24 |
MDL-Nummer | MFCD00007913 |
InChI-Schlüssel | ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830 |
PubChem-CID | 88358 |
IUPAC-Name | Diethyl-(4-aminobenzyl)phosphonat |
SMILES | CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)N)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10020740
|
Acros Organics
114010050 |
5g | Glasflasche |
56.66 €
5 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 3 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10437490
|
Acros Organics
114010250 |
25g | Glasflasche |
178.00 €
25 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 1 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)Chemische Identifikatoren
20074-79-7 | |
243.24 | |
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N | |
88358 | |
CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)N)OCC |
C11H18NO3P | |
MFCD00007913 | |
diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830 | |
Diethyl-(4-aminobenzyl)phosphonat |
Spezifikation
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate | |
Glasflasche | |
90°C to 94°C | |
98% | |
98% | |
(C2H5O)2P(O)CH2C6H4NH2 | |
diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830 | |
CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)N)OCC | |
243.24 | |
243.24 | |
98% |
Authentic | |
Beige bis Braun | |
5g | |
20074-79-7 | |
C11H18NO3P | |
MFCD00007913 | |
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N | |
Diethyl-(4-aminobenzyl)phosphonat | |
88358 | |
Kristalle oder kristallines Pulver |