Learn More
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate, 98%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.09g/mL |
| Menge | 5 g |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Verpackung | Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Brechungsindex | 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589nm) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Formelmasse | 262.67 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.