Learn More
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate, 98%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.09g/mL |
| Menge | 25 g |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Verpackung | Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Brechungsindex | 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589nm) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Formelmasse | 262.67 |
| Mehr anzeigen |