Learn More
Diethyl-4-Chlorbenzylphosphonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344394
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344394 10 g 10 Gramm
11354394 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344394 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00965.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39225-17-7 | C11H16ClO3P | 262.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39225-17-7
Summenformel C11H16ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 262.67
MDL-Nummer MFCD00051568
InChI-Schlüssel BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-chlorobenzylphosphonate, diethyl 4-chlorobenzyl phosphonate, diethyl 4-chlorophenyl methylphosphonate, 1-chloro-4-diethoxyphosphorylmethyl benzene, phosphonic acid, 4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1aifv, diethyl 4-chlorobenzylposphonate, diethyl 4-chlorobenzylphosphate
PubChem CID 99240
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(diethoxyphosphorylmethyl)benzol
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)Cl)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
Dichte 1.082
Menge 10 g
Brechungsindex 1.5075
Beilstein 1346690
Siedepunkt 153°C to 155°C (0.6 mmHg)
Formelmasse 262.67
Reinheit (%) ≥98%