Learn More
Diethyl-4-Ethoxyphenyl-(ethyl-d5)malonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl 4-Ethoxyphenyl-(ethyl-d5)malonate |
| CAS | 1189708-84-6 |
| Summenformel | C17 2H5 H19 O5 |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H24O5/c1-4-20-14-10-7-13(8-11-14)9-12-15(16(18)21-5-2)17(19)22-6-3/h7-8,10-11,15H,4-6,9,12H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc(CCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC)cc1 |
| IUPAC-Name | Diethyl-2-[2-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenyl]ethyl]propandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 313.4 |
| Formelmasse | 313.1938 |