Learn More
Diethyl-5-methyl-2,3-pyridindicarboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl 5-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylate |
| CAS | 105151-48-2 |
| Summenformel | C12H15NO4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Diethyl 5-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylate, Diethyl 3-Methylpyridine-5,6-dicarboxylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-16-11(14)9-6-8(3)7-13-10(9)12(15)17-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc(C)cnc1C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Diethyl-5-methylpyridin-2,3-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.25 |
| Formelmasse | 237.1001 |