Learn More
Diethylacetylsuccinat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778225
37.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1115-30-6
C10H16O5
216.23
MFCD00009157
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
66197
Diethyl2-Acetylbutanedioat
CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1115-30-6
C10H16O5
216.23
MFCD00009157
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
66197
Diethyl2-Acetylbutanedioat
CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl acetylsuccinate
Schmelzpunkt -8°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 180°C to 183°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4340 to 1.436
Menge 25 g
Beilstein 03, 801
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formelmasse 216.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig