Learn More
Diethylallylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307655
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307655 25 g 25 Gramm
11317655 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02286.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Diethyl allylmalonate is an important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals, agrochemicals and flavors and fragrances compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylallylmalonat ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei Synthesen der Vitamine B1 und B6, von Barbituraten, nicht steroidalen entzündungshemmenden Wirkstoffen, weiteren zahlreichen Pharmazeutika, Agrochemikalien sowie Aromastoffen und Duftstoffverbindungen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2049-80-1
Summenformel C10H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.234
MDL-Nummer MFCD00009155
InChI-Schlüssel GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
PubChem CID 74900
IUPAC-Name Diethyl2-Prop-2-enylpropanedioat
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl allylmalonate
Dichte 1.016
Siedepunkt 222°C to 223°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.431
Menge 25 g
Beilstein 1709466
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 97%