Learn More
Diethylbenzylphosphonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080910
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1080-32-6
C11H17O3P
228.228
MFCD00009078
AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
14122
Diethyl-benzylphosphonat
CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1080-32-6
C11H17O3P
228.228
MFCD00009078
AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
14122
Diethyl-benzylphosphonat
CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Diethyl benzylphosphonate is used as a reactant for synthesis of 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene for treatment of skin disorders and natural cytotoxic marine products of polyketide origin via intramolecular Diels-Alder reactions. It is also used as reactant for cyclization of aryl ethers, amines and amides & for investigating the effects of functional groups on the performance of clue organic LEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylbenzylphosphonat wird als Reakant zur Synthese von3,5-dihydroxy-4-Iopropylstilben zur Behandlung von Hautstörungen und in natürlichen zytotoxischen Meeresprodukten polyketidehaltiger Herkunft über intramolekulare Diels-Alder-Reaktionen verwendet. Zudem Verwendung als Reaktant für die Cyclisierung von Arylethern, Aminen und Amiden & zur Untersuchung der Auswirkungen von funktionelle Gruppen auf das Verhalten von organischen LEDs verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl benzylphosphonate
Dichte 1.094
Siedepunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4975
Menge 50 g
Beilstein 2580931
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 228.23
Reinheit (%) 99%