Learn More
Diethylcarbonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020497
18.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
105-58-8
C5H10O3
118.13
MFCD00009107
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
7766
diethyl carbonate
CCOC(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
105-58-8
C5H10O3
118.13
MFCD00009107
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
7766
diethyl carbonate
CCOC(=O)OCC
Diethyl carbonate is esters, beta-enamino esters, carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates. It is an active component of electrolytes used in lithium which is used as a solvent for cellulose ethers, nitro cellulose, natural and synthetic resin and in erythromycin intramuscular injections. It is also used in the synthesis of 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-one, phenobarbital, pyrethrum batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylcarbonat ist Ester, Beta-Enaminoester, Carbamat und unsymmetrisches Alkylcarbonat. Aktiver Bestandteil von Elektrolyten, die in Lithium verwendet werden, und als Lösungsmittel für Zelluloseether, Nitrocellulose, Natur- und Kunstharz und für intramuskuläre Erythromycin-Injektionen. Wird zudem für die Synthese von 3-Ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-on, Phenobarbital, Pyrethrum-Batterien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diehtylether, Ethanol und Chloroform, nicht mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht verträglich mit starken Säuren, Oxidationsmitteln, starken Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl Carbonate
Schmelzpunkt °C to 43°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 126°C to 128°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Brechungsindex 1.3845
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2366
Beilstein 956591
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3780
Löslichkeitsinformationen Miscible with diehtyl ether,ethanol and chloroform.Immiscible with water.
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssig