Learn More
Diethylchlorphosphat, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446687
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446687 100 g 100 Gramm
15436687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15446687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33820.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 814-49-3 | C4H10ClO3P | 172.545 g/mol
A phosphorous halide used for biochemical research. Also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Phosphorhalogenid, das für die biochemische Forschung verwendet wird. Wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-49-3
Summenformel C4H10ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 172.545
MDL-Nummer MFCD00009075
InChI-Schlüssel LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate
PubChem CID 13139
IUPAC-Name 1-[Chlor(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
SMILES CCOP(=O)(OCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl chlorophosphate
Dichte 1.194
Siedepunkt 60°C (2 mmHg)
Flammpunkt 61°C (142°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3278
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water.
Formelmasse 172.55
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.