Learn More
Diethylchlorophosphit (Tech.), 90 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 114251000
Weitere Details : CAS : 589-57-1 Netto-Gewicht : 0.15900kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 100mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10040820
  • 305.00 € / 100 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 16-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
589-57-1
156.55
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
68530
CCOP(OCC)Cl
C4H10ClO2P
MFCD00009074
diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
Chlor(diethoxy)phosphan
Spezifikation
Diethyl chlorophosphite
<1°C
Glasflasche
1.09
Farblos bis hellgelb
tech., 90%
88% min. (Argentometry)
(C2H5O)2PCl
01,248
diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Chlor(diethoxy)phosphan
68530
Flüssig
Eigenschaften
1.0900g/mL
Authentic
1.4380 to 1.4420
153.0°C to 155.0°C
100mL
589-57-1
C4H10ClO2P
MFCD00009074
15, 3144
Solubility in water: reacts
CCOP(OCC)Cl
156.55
156.55
90%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Diethyl chlorophosphite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate