Learn More
Diethyldifluormethanphosphonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Difluoromethanephosphonate |
| CAS | 1478-53-1 |
| Summenformel | C5 H11 F2 O3 P |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Diethyl (Difluoromethane)Phosphonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C(F)F |
| IUPAC-Name | 1-[Difluormethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.11 |
| Formelmasse | 188.0414 |