Learn More
Diethyldiselenid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl Diselenide |
| CAS | 628-39-7 |
| Summenformel | C4H10Se2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethyl Diselenide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10Se2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC[Se][Se]CC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.04 |
| Formelmasse | 217.9113 |