Learn More
Diethyldisulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045264
34.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-81-6
C4H10S2
122.244
MFCD00009266
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide
8077
(Ethyldisulfanyl)ethan
CCSSCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-81-6
C4H10S2
122.244
MFCD00009266
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide
8077
(Ethyldisulfanyl)ethan
CCSSCC
Diethyl sulfide is used as a solvent for anhydrous minerals and in plating baths for gold and silver
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylsulfid wird als Lösungsmittel für wasserfreie Mineralien und in Galvanisierungsbädern für Gold und Silber verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl disulfide
Schmelzpunkt -102°C
Dichte 0.993
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Stench
Strukturformel CH3CH2S-SCH2CH3
Brechungsindex 1.506
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1098273
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 122.25
Reinheit (%) 99%