Learn More
Diethylether, 99.5 %, ExtraDry, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163893 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10163893 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
10059031 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10417372 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
10501764 2.5 L AcroSeal™ Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10163893 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 364335000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116.0 °C
Namenshinweis Wasser < 50 ppm, stabilisiert mit BHT
Farbe Farblos
Dichte 0.7140 g/ml
Menge 500 ml
Flammpunkt −45 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3510 bis 1.3530
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 0.714
Strukturformel (CH3CH2)2O
Viskosität 0.2448 mPa.s (20 ° C)
Wasser 0.005 % max. (coulometrisch)
Beilstein 01, 314
Fieser 11,3762
Merck Index 15, 3861
Siedepunkt 34.6 °C
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 69 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in konzentrierter Flusssäure, mischbar mit niedrigeren aliphatischen Alkoholen, Benzol, Chloroform, Petrolether und vielen Ölen
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.5 %
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.