Learn More
Diethylether, 99 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar 038990.M1
Weitere Details : CAS : 60-29-7 Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1155 Chem class : 3 Pack group : I
Menge 4 x 1L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466275
  • 226.00 € / 1 Liter
Verfügbar ab
04-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
60-29-7
74.123
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
Ethoxyethan
C4H10O
MFCD00011646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Spezifikation
Diethyl ether
99%
MFCD00011646
Immiscible with water,miscible with alcohol.
CCOCC
74.123
CHEBI:35702
Flüssig
0.713 g/mL
34.6°C
4 x 1L
60-29-7
C4H10O
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Ethoxyethan
3283
74.12
HPLC
-45°C (-49°F)
°C to 116°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation