Learn More
Diethylether, ACS, 98 % min., mit 0.001 % BHT und 3 % Ethanol stab., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11347538
134.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
6 x 500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
Ethoxyethan
CCOCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
Ethoxyethan
CCOCC
Wird häufig als Lösungsmittel verwendet und löst P, S, Br2 sowie I2.
Widely used as a solvent. Dissolves P, S, Br2 and I2. It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116°C
Namenshinweis Stabilized with 0.001% BHT and 3% ethanol
Farbe Farblos
Dichte 0.713 g/mL
Siedepunkt 34.6°C
Menge 6 x 500 g
Flammpunkt -45°C (-49°F)
Geruch Sweet
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3525
Prozentgehaltsbereich 98% min
Strukturformel (C2H5)2O
UN-Nummer UN1155
Merck Index 14,3806
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≤98%
Güte ACS