Learn More
Diethylether, ACS, 98 % min., mit 0.001 % BHT und 3 % Ethanol stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357538
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
6 x 500 g
Packungsgröße:
3000 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357538 500 g 500 Gramm
11347538 6 x 500 g 3000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033224.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird häufig als Lösungsmittel verwendet und löst P, S, Br2 sowie I2.
Widely used as a solvent. Dissolves P, S, Br2 and I2. It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt °C to 116°C
Namenshinweis 0.7134, 1.35555
Dichte 0.713
Menge 500 g
Flammpunkt -45°C (-49°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3525
Prozentgehaltsbereich 98% min
Strukturformel (C2H5)2O
UN-Nummer UN1155
Merck Index 14,3806
Siedepunkt 34.6°C
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≤98%
Güte ACS