Learn More
Diethylether, wasserfrei, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number 10362981
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Hochwertige chemische Stabilisierung mit7 ppm BHT für den Einsatz im Labor und in der Industrie.
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116.3 °C
CAS 60-29-7
Farbe Farblos
Summenformel C4H10O
Strukturformel (C2H5)2O
MDL-Nummer MFCD00011646
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Löslichkeitsinformationen 12g/L in water
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name Ethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) Min. 99.5 %
Güte BAKER ANALYZED™
Dichte 0.71 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 35 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 1.7 - 48 Vol.-%
Flammpunkt −40 °C
Zündpunkt 170 °C
Geruch Süßlich
Verpackung EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Physikalische Form Flüssigkeit
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.001 %
Viskosität 0.233 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.01 %, 12 g/l