Learn More
Diethylether, ChromAR™ für HPLC, Macron Fine Chemicals™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 60-29-7 |
| Menge | 2.5 L |
| Summenformel | C4H10O |
| MDL-Nummer | MFCD00011646 |
| UN-Nummer | 1155 |
| Synonym | Ether, 2,2 '-Oxybisethane, Ethoxyethane, Ethyl Ether, 2,2 '-Oxydiethane |
| InChI-Schlüssel | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOCC |
| IUPAC-Name | Ethoxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.12 |